Learn More
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438935 250 mg 250mg
15418935 1 g 1g
15428935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34430.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1006441-36-6 | C9H5ClF3N3O2S | 311.663 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006441-36-6
Formule moléculaire C9H5ClF3N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 311.663
Numéro MDL MFCD08689729
Clé InChI ZACLAYCACGRQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1h-pyrazole-4-sulfonoyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinylpyrazolesulfonoylchloride, chloro 1-5-trifluoromethyl 2-pyridyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride
CID PubChem 18526157
Nom IUPAC 1-[5-(trifluorométhyle)pyridine-2-yl]pyrazole-4-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 87°C to 89°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 311.67
Pourcentage de pureté 95%