Learn More
Acide de 1-(5-(trifluorométhyl)-2-pyridyl)pipéridine-4-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10350383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10350383 250 mg 250mg
10106792 1 g 1g
10317164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10350383 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM07694CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 406476-31-1
Formule moléculaire C12H13F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 274.24
Numéro MDL MFCD00209248
Clé InChI KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
CID PubChem 2777788
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-(4-carboxylatopipéridin-1-yl)-5-(trifluorométhyle)pyridine-1-ium
Poids de la formule 274.24
Pourcentage de pureté 95%