Learn More
1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone, TRC
Code produit 30451158
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451158 50 mg -
30452940 25 mg 25mg
30452350 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30451158 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30601050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78837-87-3
Formule moléculaire C20H32O8
Poids moléculaire (g/mol) 400.46
Synonyme 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetraone
Nom IUPAC 1,6,13,18-tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone
SMILES O=C1CCCCC(=O)OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H32O8/c21-17-9-1-2-10-18(22)26-14-7-8-16-28-20(24)12-4-3-11-19(23)27-15-6-5-13-25-17/h1-16H2
Poids de la formule 400.2097
Pourcentage de pureté >95%