Learn More
1,6,7-Triméthylnaphtalène, TRC
Code produit 30457141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30457141 10 mg
30451690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30457141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79647510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2245-38-7
Formule moléculaire C13 H14
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Synonyme Naphthalene, 1,6,7-trimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6,7-Trimethylnaphthalene (ACI), 2,3,5-Trimethylnaphthalene, NSC 89511
Nom IUPAC 1,6,7-triméthylnaphtalène
SMILES Cc1cc2cccc(C)c2cc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trimethylnaphthalene
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3
Poids de la formule 170.1096