Learn More
acide 1-(6-amino-9-Bêta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(6-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 313348-29-7 |
| Formule moléculaire | C14H15N7O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Regadenoson Impurity |
| SMILES | Nc1nc(nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)n4cc(cn4)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 377.31 |
| Poids de la formule | 377.1084 |