Learn More
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose |
| CAS | 10548-46-6 |
| Formule moléculaire | C27 H28 O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H28O5/c1-4-10-20(11-5-1)16-28-24-23-19-31-27(32-23)26(30-18-22-14-8-3-9-15-22)25(24)29-17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1 |
| SMILES | C(O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | (1R,2R,3S,4R,5R)-2,3,4-tris(phénylméthoxy)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.51 |
| Poids de la formule | 432.1937 |