Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-anhydro-bêta-D-cellobiose, 95 %
Code produit 15498469
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498469 500 mg 500mg
15478469 1 g 1g
15488469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498469 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66914.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35405-71-1 | C12H20O10 | 324.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35405-71-1
Formule moléculaire C12H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 324.282
Numéro MDL MFCD13182343
Clé InChI LTYZUJSCZCPGHH-QRZGKKJRSA-N
Synonyme 1,6-anhydro-b-d-cellobiose, cellobiosan, 1,6-anhydro-beta-d-cellobiose, 2s,3r,4s,5s,6r-2-1r,2s,3r,4r,5r-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-2-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
CID PubChem 71225847
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1R,2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl]oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C2C(C(C(C(O1)O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Poids de la formule 324.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre