Learn More
1,6-Anhydro-bêta-D-glucopyranose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402738 0.25 g 0.25g
11492728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11402738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16724.01
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose is used for the preparation of biologically important and structurally diverse products such as rifamycin S, indanomycin, thromboxane B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinone, macrolide antibiotics and modified sugars. It is used as a chemical tracer for biomass burning in atmospheric chemistry studies, particularly with respect to airborne particulate matter. It aids in the production of bioethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-anhydro-bêta-D-glucopyranose est utilisé pour la préparation de produits biologiquement importants et structurellement divers tels que la rifamycine S, l’indanomycine, le thromboxane B2, la (+)-biotine, la tétrodotoxine, la quinone, les antibiotiques macrolides et les sucres modifiés. Il est utilisé comme traceur chimique de la combustion de la biomasse dans les études de chimie atmosphérique, plus particulièrement en ce qui concerne les particules en suspension dans l’air. Il participe à la production de bioéthanol.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Conserver dans un récipient bien étanche, sec et frais. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-07-7
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00063248
Clé InChI TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
CID PubChem 2724705
ChEBI CHEBI:30997
Nom IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
SMILES OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose
Point de fusion 180°C to 184°C
Quantité 0.25 g
Beilstein 80998
Informations sur la solubilité Soluble in Ethanol and Water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 99%