Learn More
1,6-Anhydro-bêta-D-glucopyranose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose is used for the preparation of biologically important and structurally diverse products such as rifamycin S, indanomycin, thromboxane B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinone, macrolide antibiotics and modified sugars. It is used as a chemical tracer for biomass burning in atmospheric chemistry studies, particularly with respect to airborne particulate matter. It aids in the production of bioethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,6-anhydro-bêta-D-glucopyranose est utilisé pour la préparation de produits biologiquement importants et structurellement divers tels que la rifamycine S, l’indanomycine, le thromboxane B2, la (+)-biotine, la tétrodotoxine, la quinone, les antibiotiques macrolides et les sucres modifiés. Il est utilisé comme traceur chimique de la combustion de la biomasse dans les études de chimie atmosphérique, plus particulièrement en ce qui concerne les particules en suspension dans l’air. Il participe à la production de bioéthanol.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Conserver dans un récipient bien étanche, sec et frais. Conserver à l’abri des oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose |
| Point de fusion | 180°C to 184°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 80998 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Ethanol and Water. |
| Poids de la formule | 162.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |