Learn More
1,6-Anhydro-bêta-D-glucopyranose, TRC
Code produit 17907384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17907384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17907384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6481001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levoglucosan
CAS 498-07-7
Formule moléculaire C6 H10 O5
Quantité 1 g
Synonyme D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
Formule InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Poids de la formule 162.0528