Learn More
1,6-Anhydro-bêta-D-mannopyranose, TRC
Code produit 30136303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136303 10 g 10g
17917604 500 mg 500mg
17919764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA65250010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14168-65-1
Formule moléculaire C6 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Synonyme Mannopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-mannopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-mannose, 1,6-Anhydromannose, Mannosan, NSC 226600
Nom IUPAC (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1
Poids de la formule 162.0528
Pourcentage de pureté >95%