Learn More
1,6-bis(diphénylphosphino)hexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491818 1 g 1g
15401828 5 g 5g
15411828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55528.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19845-69-3
Formule moléculaire C30H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 454.53
Numéro MDL MFCD00003053
Clé InChI GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
CID PubChem 2754312
Nom IUPAC 6-diphénylphosphanylhexyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Point de fusion 124°C to 126°C
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 454.53
Pourcentage de pureté 97%