Learn More
Sulfate de 1,6-bis(guanidino)hexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,6-Bis(guanidino)hexane Sulfate |
| CAS | 6966-26-3 |
| Formule moléculaire | C8 H20 N6 . H2 O4 S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20N6.H2O4S/c9-7(10)13-5-3-1-2-4-6-14-8(11)12;1-5(2,3)4/h1-6H2,(H4,9,10,13)(H4,11,12,14);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NCCCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | 1-(6-carbamimidomidohexil)guanidina; ácido sulfúrico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.36 |
| Poids de la formule | 298.1423 |