Learn More
1,6-Bismaléimiohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475058 500 mg 500mg
15465058 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58874.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4856-87-5 | C14H16N2O4 | 276.292 g/mol
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Under mild conditions, will permit irreversible cross-linking of sulfhydral containing compounds at a pH range of 6.5 to 7.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un réactif de réticulation homo-bifonctionnelle réactif au sulfhydryle. Dans des conditions douces, il permettra une réticulation irréversible des composés contenant du sulfhydryle à un pH compris entre 6,5 et 7,5.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4856-87-5
Formule moléculaire C14H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 276.292
Numéro MDL MFCD00047122
Clé InChI PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
CID PubChem 20992
Nom IUPAC 1-[6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexyl]pyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Bismaleimidohexane
Point de fusion 144°C
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 276.29
Pourcentage de pureté 97%