Learn More
1-(6-chloro-1,3-benzothiazol-2 -yl)hydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10703073 250 mg 250mg
10465902 1 g 1g
10526785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW01279CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 51011-54-2
Formule moléculaire C7H6ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 199.656
Numéro MDL MFCD00832729
Clé InChI JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
CID PubChem 737197
Nom IUPAC (6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.66
Pourcentage de pureté 97%