Spécification
| CAS | 124-09-4 |
| Point de fusion | 38°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 12 |
| Point d’ébullition | 204°C |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Formule moléculaire | C6H16N2 |
| Numéro MDL | 8243 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 116.21g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,6-Hexanediamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.