Spécification
| CAS | 124-09-4 |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C6H16N2 |
| Numéro MDL | 8243 |
| Quantité | 250 mL |
| Poids de la formule | 116.21g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,6-Diaminohexane, 5% in water
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenediamine