Learn More
1,6-Diaminohexane, TRC
Code produit 30041312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041312 50 g 50g
30041290 100 g 100g
30007482 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41618050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6 H16 N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.2046
Synonyme 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES NCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane-1,6-diamine
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Poids de la formule 116.1313