Learn More
1,6-dibromo-2-naphtol, 99 %, Acros Organics
Code produit 10635532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635532 25 g 25g
10182230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112850250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 16239-18-2
Formule moléculaire C10H6Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 301.97
Numéro MDL MFCD00003870
Clé InChI VKESFYLPKHQOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-dibromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1,6-dibromo, 2-naphthol, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-dibromo-beta-naphthol, 1,6-dibromo-.beta.-naphthol, pubchem22920, 2-naphthol,6-dibromo, 1,6 dibromo-2-napthol, acmc-1c8jh
CID PubChem 27768
Nom IUPAC 1,6-dibromonaphtalène-2-ol
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Dibromo-2-naphthol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 107.0°C
Couleur Marron ou rose à violet
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C10H5OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, 652
Poids de la formule 301.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Dibromo-2-naphthol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.