Learn More
1,6-Dibromonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30783519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783519 10 g
30781989 500 g
30777518 5 g
30768576 100 g
30774766 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30783519 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1249510g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol
CAS 16239-18-2
Formule moléculaire C10H6Br2O
Numéro MDL MFCD00003870
Quantité 10 g
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 301.96
Pourcentage de pureté 97%