Learn More
1,6-Dibromopyrene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,6-Dibromopyrene |
| CAS | 27973-29-1 |
| Formule moléculaire | C16H8Br2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc3c(Br)ccc4ccc1c2c34 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.04 |
| Poids de la formule | 357.8993 |