Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 6-Dichlorohexane |
| CAS | 2163-00-0 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.0700g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H12Cl2 |
| Afficher plus |