Learn More
1,6-dichlorohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430387 500 g 500g
11420387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21763.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2163-00-0 | C6H12Cl2 | 155.062 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2163-00-0
Formule moléculaire C6H12Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 155.062
Numéro MDL MFCD00001020
Clé InChI OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
CID PubChem 16551
Nom IUPAC 1,6-dichlorohexane
SMILES C(CCCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Dichlorohexane
Point de fusion -13°C
Densité 1.067
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.4568
Quantité 500 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 773673
Poids de la formule 155.07
Pourcentage de pureté 98%