Learn More
1,6-dicyanohexane, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490378 100 g 100g
11480378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24543.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-40-3
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.198
Numéro MDL MFCD00001981
Clé InChI BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
CID PubChem 12385
Nom IUPAC octanedinitrile
SMILES C(CCCC#N)CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Dicyanohexane
Point de fusion -3°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 175°C (347°F)
Indice de réfraction 1.4436
Quantité 100 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1744365
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%