Learn More
1,6-dicyanohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10010870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10010870 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113861000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Dicyanohexane
Note relative au nom 99%
CAS 629-40-3
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.5°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 175.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 175°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H12N2
Formule linéaire NC(CH2)6CN
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Numéro MDL MFCD00001981
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 694
Gravité spécifique 0.95
Synonyme 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.2%
Clé InChI BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC#N)CCC#N
Nom IUPAC octanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
CID PubChem 12385
Viscosité 8.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Dicyanohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.