Learn More
1,6-diiodohexane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439150 25 g 25g
11449150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15368.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-09-4 | C6H12I2 | 337.97 g/mol
1,6-Diiodohexane is used as a precursor in the preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces. It is also used as a solvent additive and in potential power conversion efficiency of polymer or fullerene bulk heterojunction solar cells. Further, it is employed in the preparation of 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide and 2,4-dihydroxybenzophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,6-diiodohexane est utilisé comme précurseur dans la préparation de surfaces en polyuréthane contenant de l’activateur de plasminogène tissulaire cationique (t-PA). Il est également utilisé comme additif de solvant et dans l’efficacité potentielle de conversion d’énergie des cellules solaires à hétérojonction en vrac de polymère ou de fullerène. De plus, il est utilisé dans la préparation de iodure de 3-(iodohexyl)-1-(3-(triéthoxysilyl)propylcarbamoyl)1-H-benzo[d]imidazol-3-ium et de 2,4-dihydroxybenzophénone.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-09-4
Formule moléculaire C6H12I2
Poids moléculaire (g/mol) 337.97
Numéro MDL MFCD00001103
Clé InChI QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene diiodide, hexane, 1,6-diiodo, 1,6-diiodohexane, stabilized with copper, 1,6-di-iodohexane, 1,6-diiodo hexane, pubchem3846, hexamethyleneiodide, 1,6-bis iodanyl hexane, acmc-209tt7, ksc354g6d
CID PubChem 12373
Nom IUPAC 1,6-diiodohexane
SMILES ICCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diiodohexane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 2.052
Point d’ébullition 123°C to 128°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5852
Quantité 25 g
Beilstein 1280128
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 337.97
Pourcentage de pureté 98%