Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-diiodoperfluorohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399719 5 g 5g
15403237 2 g 2g
11309729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399719 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21654.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 375-80-4 | C6F12I2 | 553.86 g/mol
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et la caractérisation de télomères fluorés contenant du fluorure de vinylidène et de l’hexafluoropropène.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Point de fusion 25°C
Densité 2.357
Point d’ébullition 115°C (100 mmHg)
Formule moléculaire C6F12I2
Indice de réfraction 1.398
Numéro MDL MFCD00042264
Quantité 5 g
Beilstein 1822186
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 1,6-diiodoperfluorohexane, 1,6-diiodododecafluorohexane, dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-diiododecafluorohexane, perfluoro-1,6-diiodohexane, hexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo, acmc-209iu0, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo-hexane, hexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo
Clé InChI JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodohexane
Poids moléculaire (g/mol) 553.86
CID PubChem 78994
Poids de la formule 553.86
Pourcentage de pureté 97%