Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330448 250 g 250g
11320448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11330448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043803.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168.20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexane is used as a polymerizing agent in polyurethane paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-06-0
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.20
Numéro MDL MFCD00002047
Clé InChI RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
CID PubChem 13192
ChEBI CHEBI:53578
Nom IUPAC 1,6-diisocyanatohexane
SMILES O=C=NCCCCCCN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diisocyanatohexane
Point de fusion -67°C
Densité 1.05 g/mL
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.452
Quantité 250 g
Numéro UN UN2281
Beilstein 956709
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide