Learn More
1,6-diphényl-1,3,5-hexatriène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704041 1 g Flacon en verre 1g
10496720 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    45.65€ / 1g
    Économisez 8.50€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1720-32-7 | C18H16 | 232.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1720-32-7
Formule moléculaire C18H16
Poids moléculaire (g/mol) 232.32
Numéro MDL MFCD00004793
Clé InChI BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N
Synonyme 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene
CID PubChem 5376733
ChEBI CHEBI:51594
Nom IUPAC [(1E,3E,5E)-6-phénylhexa-1,3,5-triényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199°C to 203°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH=CHCH=CHC6H5
Quantité 1 g
Beilstein 05, 691
Poids de la formule 232.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux