Learn More
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène, TRC
Code produit 30135391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135391 1 g 1g
30004944 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4898781G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1720-32-7
Formule moléculaire C18 H16
Poids moléculaire (g/mol) 232.32
Synonyme 1,6-Diphenylhexatriene, DPH, DPH (dye), Diphenylhexatriene, NSC 90479, alpha,ω-Diphenylhexatriene, 1,1'-(1,3,5-Hexatriene-1,6-diyl)bis[benzene];
Nom IUPAC 6-phénylhexa-1,3,5-triénylbenzène
SMILES C(=CC=Cc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H