Learn More
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine, CDN
Code produit 30314378
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30314378 0.1 g
30309098 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30314378 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND03230.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine
CAS 115797-49-4
Formule moléculaire C6 D4 H12 N2
Quantité 0.1 g
Synonyme Hexane-1,6-diamine D4 (1,1,6,6-D4), 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine
Formule InChI InChI=1 S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)CCCCC([2 H])([2 H])N
Nom IUPAC 1,1,6,6-tétradeutéroN-1,6-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 120.2293
Poids de la formule 120.1565 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity