Learn More
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol, CDN
Code produit 30318813
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318813 0.05 g 0.05g
30312298 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318813 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND63210.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol
CAS 6843-76-1
Formule moléculaire C6 D4 H10 O2
Quantité 0.05 g
Synonyme 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4
Formule InChI InChI=1 S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8 H,1-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)CCCCC([2 H])([2 H])O
Nom IUPAC 1,1,6,6-tétradeutéroN-1,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 122.1988
Poids de la formule 122.1245 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity