Learn More
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol, TRC
Code produit 30389780
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30389780 1 mg
30400400 10 mg
30408071 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30389780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2900991MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6843-76-1
Formule moléculaire C6 D4 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.1988
Synonyme 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4
Nom IUPAC 1,1,6,6-tetradeuteriohexane-1,6-diol
SMILES [2H]C([2H])(O)CCCCC([2H])([2H])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2/i5D2,6D2
Poids de la formule 122.1245