Learn More
1,6-Hexanediamine, 60 % en poids dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10127470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10127470 1 kg Flacon en plastique 1kg
10415081 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15€
    69.65€ / 1kg
    Économisez 13.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008243
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediamine
Note relative au nom 60 wt % aqueous soln.
Densité 0.9300g/mL
Point d’éclair 116°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2(CH2)6NH2
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 269
Merck Index 15, 4727
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 116.21
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Hexanediamine solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine