Learn More
1,6-Hexanediamine, 60 % en poids dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10415081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10415081 250 g Flacon en plastique 250g
10127470 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10415081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411562500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-09-4
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008243
Clé InChI NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
CID PubChem 16402
ChEBI CHEBI:39618
Nom IUPAC hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediamine
Note relative au nom 60 wt % aqueous soln.
Densité 0.9300g/mL
Point d’éclair 116°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2(CH2)6NH2
Quantité 250 g
Beilstein 04, 269
Merck Index 15, 4727
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 116.21
Forme physique Solution