Learn More
1,6-hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489653 500 g 500g
11464210 250 g 250g
11499653 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12439.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1,6-hexanediol est utilisé dans la synthèse de polymères, comme le polyester, le polyuréthane et le nylon. Il est utilisé comme intermédiaire pour les adhésifs, les acryliques et les colorants. Il est également utilisé dans le raffinage de l’essence et la production pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants, les chloroformates et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-11-8
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00002985
Clé InChI XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
CID PubChem 12374
ChEBI CHEBI:43078
Nom IUPAC hexane-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediol
Point de fusion 40°C to 43°C
Densité 1.120
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair 147°C (296°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 500 g
Beilstein 1633461
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4690
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 97%