Learn More
1,6-Hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11621409 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11621409 10 kg Récipient en plastique 10kg
10604972 1 kg Flacon en verre 1kg
10427310 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11621409 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 120650100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-11-8
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Clé InChI XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
CID PubChem 12374
ChEBI CHEBI:43078
Nom IUPAC hexane-1,6-diol
SMILES C(CCCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 6-Hexanediol
Acidité 0.1 mg KOH/g max.
Point de fusion 40.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 253.0°C to 260.0°C
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire HO(CH2)6OH
Indice de réfraction 1.457
Quantité 10 kg
Beilstein 01,484
Merck Index 15,4728
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
Viscosité 30 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons cireux