Learn More
Diacrylate de 1,6-hexanediol, 99 % (esters réactifs), stab. avec 90 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339268 250 g 250g
11349268 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043203.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13048-33-4
Formule moléculaire C12H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Numéro MDL MFCD00008631
Clé InChI FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate
CID PubChem 25644
Nom IUPAC 6-prop-2-énoyloxyhexyl prop-2-énoate
SMILES C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexanediol diacrylate
Note relative au nom Stabilized with 90ppm hydroquinone
Densité 1.010 g/mL
Point d’éclair >110°C (>230°F)
Notes de pourcentage du dosage (Esters réactifs)
Quantité 250 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Hexanediol diacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate