Learn More
1,6-Hexanediol Diméthacrylate - stabilisé avec MEHQ, TRC
Code produit 30400554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400554 500 mg -
30389437 10 g 10g
30396650 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH294248500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6606-59-3
Formule moléculaire C14H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.32
Nom IUPAC 6-(2-méthylprop-2-énoyoxy)hexyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexanediol Dimethacrylate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Poids de la formule 254.1518