Learn More
1,6-Hexanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,6-Hexanediol |
| CAS | 629-11-8 |
| Formule moléculaire | C6 H14 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCCCCCO |
| Nom IUPAC | hexane-1,6-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.17 |
| Poids de la formule | 118.0994 |