Learn More
1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Code produit 30404209
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30404209 50 mg 50mg
30394393 25 mg -
30390751 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29425050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-01-9
Formule moléculaire C8 H18 O4 S4
Poids moléculaire (g/mol) 306.49
Nom IUPAC 1,6-bis(methylsulfonylsulfanyl)hexane
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCCSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,6-Hexanediyl Bismethanethiosulfonate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18O4S4/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 306.0088