Learn More
1-(6-Hydroxynaphtalén-2-yl)éthan-1-one, TRC
Code produit 30309625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA436315250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 10441-41-5
Formule moléculaire C12H10O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
Nom IUPAC 1-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Poids de la formule 186.0681