Learn More
[1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéride-3-yl]méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10749415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10749415 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10163424 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749415 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59009CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 937795-91-0
Formule moléculaire C11H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 207.277
Numéro MDL MFCD09879916
Clé InChI OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
CID PubChem 24229598
Nom IUPAC [1-(6-méthylpyrazine-2-yl)pipéridine-3-yl]méthanol
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.28
Pourcentage de pureté 95%