Learn More
1-(6-n-Butoxy-2-pyridyl)piperazine, Thermo Scientific™
Code produit 11459700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459700 250 mg 250mg
11469700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50954.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-07-4
Formule moléculaire C13H21N3O
Poids moléculaire (g/mol) 235.331
Numéro MDL MFCD08061085
Clé InChI PPOHEYKESQFZEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-butoxypyridin-2-yl piperazine, 1-6-n-butoxy-2-pyridyl piperazine, 1-6-butoxy pyridin-2-yl piperazine, acmc-20ap9t, 2-butoxy-6-piperazinylpyridine
CID PubChem 28054514
Nom IUPAC 1-(6-butoxypyridine-2-yl)pipérazine
SMILES CCCCOC1=CC=CC(=N1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-n-Butoxy-2-pyridyl)piperazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.33