Learn More
1-[6-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10574984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574984 1 g Flacon en verre ambré 1g
10152754 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10555860 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10574984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 127561-18-6
Formule moléculaire C10H12F3N3
Poids moléculaire (g/mol) 231.222
Clé InChI IAOMYUZAXMFANI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 2-piperazino-6-trifluoromethyl pyridine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, acmc-209bcl, 4-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-6-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine
CID PubChem 11424740
Nom IUPAC 1-[6-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC(=N2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.22
Pourcentage de pureté 97%