Learn More
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31018259
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31018259 500 g
31017477 100 g
31015470 25 g
31016746 5 g
31017939 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31018259 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126470500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
CAS 10373-78-1
Formule moléculaire C10H14O2
Numéro MDL MFCD00064160
Quantité 500 g
SMILES O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Pourcentage de pureté 98%