Learn More
1,7-bis(tert-butoxycarbonylméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécane, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Intermédiaire dans la préparation des agents chélateurs.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le cyclohexane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,7-Bis(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| CAS | 162148-48-3 |
| Formule moléculaire | C20H40N4O4 |
| Numéro MDL | MFCD09263303 |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Synonyme | di-tert-butyl 2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diyl diacetate, 1,7-bis tert-butoxycarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid 1,7-bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetate, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis t-butyl acetate, 1,7-bis carbo-tert-butoxymethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid tert-butyl ester, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-7-2-tert-butoxy-2-oxo-ethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate, tert-butyl 2-7-2-2-methylpropan-2-yl oxy-2-oxoethyl-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl acetate |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,acetonitrile,ethyl Acetate,chloroforme,cyclohexane. Insoluble in water. |
| Clé InChI | OERWIIJOLSXGAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCNCC1 |
| Afficher plus |