Learn More
1,7-Dihydroxynaphtalène, TRC
Code produit 30388565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4541155G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 575-38-2
Formule moléculaire C10H8O2
Quantité 5 g
Synonyme NC 002, NSC 62686, 1,7-Naphthalenediol
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cccc(O)c2c1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Poids de la formule 160.0524