Learn More
1,7-Dioxaspiro[5,5]undécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440237 5 g 5g
11450237 25 g 25g
11460237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21664.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Suitable for use in organic farming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Peut être utilisé en agriculture biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1,0 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180-84-7
Formule moléculaire C9H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.225
Numéro MDL MFCD00011578
Clé InChI GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
CID PubChem 67437
Nom IUPAC 1,7-dioxaspiro[5,5]undécane
SMILES C1CCOC2(C1)CCCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Densité 1.02
Point d’ébullition 193°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 5 g
Beilstein 105997
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.0g/L.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 98%