Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undécane, TRC
Code produit 30382743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382743 500 mg -
30372825 5 g -
30373505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD486325500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180-84-7
Formule moléculaire C9 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Synonyme 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
Nom IUPAC 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane
SMILES C1CCC2(CCCCO2)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Poids de la formule 156.115